Learn More
Sulfate de tétraamminepaladium(II), 99,9 % (base de métaux), Pd 37,4 % min, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
25 g
Description
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar.Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque historique.Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
![TRUSTED_SUSTAINABILITY](/content/dam/fishersci/glyphs/Sustain_Badge.png)
Spécification
Spécification
Nom chimique ou matériau | Tetraamminepalladium (II) sulfate |
Forme physique | Cristalline |
Quantité | 1 g |
Notes de pourcentage du dosage | (Base des métaux) |
Poids de la formule | 270.61 |
Pourcentage de pureté | 99.9% |
Concentration or Composition (by Analyte or Components) | Pd 37,4 % min. |