Learn More
Bromure de tétra-amminepaladium(II), Premion™, 99,95 % (à base de métaux), 31,3 % min. de Pd, Thermo Scientific™
Code produit. 11349427
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
Ce produit de la marque Thermo Scientific faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 44463-62-9
Formule moléculaire Br2H12N4Pd
Poids moléculaire (g/mol) 334.352
Numéro MDL MFCD00797352
Clé InChI BLPSMPASLSGGOC-UHFFFAOYSA-L
Synonyme tetraamminepalladium ii bromide, dibromopalladium tetraamine, dibromopalladium-ammonia 1/4, tetraamminepalladium ii bromide, premion, tetraamminepalladium ii bromide trace metals basis
CID PubChem 16213236
Nom IUPAC azane;dibromopaladium
SMILES N.N.N.N.Br[Pd]Br
Spécification
Nom chimique ou matériau Tetraamminepalladium(II) bromide
Point de fusion >150°C (dec.)
Forme physique Poudre
Quantité 5 g
Notes de pourcentage du dosage (Base des métaux)
Poids de la formule 334.34
Pourcentage de pureté 99.95%
Qualité Premion™
Concentration or Composition (by Analyte or Components) Pd 31.3% min.