Learn More
Hydroxyde de tétra-n-butylammonium, 40 % w/w dans le méthanol, Thermo Scientific Chemicals
Description
Tetra-n-butylammonium hydroxide, 40% w/w in methanol is used as a phase-transfer catalyst in organic synthesis especially for alkylation and condensation reactions. It is also used as a curing accelerator for epoxy resins.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
L’hydroxyde de tétra-n-butylammonium, 40 % p/p dans le méthanol est utilisé comme catalyseur de transfert de phase dans la synthèse organique, en particulier pour les réactions d’alkylation et de condensation. Il est également utilisé comme accélérateur de durcissement pour les résines époxy.
Solubilité
Miscible avec les solvants organiques.
Remarques
Sensible à l’air et hygroscopique. Incompatible avec les acides forts et corrosifs pour le métal.
Spécification
Spécification
Nom chimique ou matériau | Tetra-n-butylammonium hydroxide |
Densité | 0.91 |
Point d’éclair | 18°C (64°F) |
Odeur | Alcohol-like |
Indice de réfraction | 1.4 |
Quantité | 500 mL |
Numéro UN | UN2924 |
Beilstein | 3571228 |
Sensibilité | Air sensitive; Hygroscopic |
Informations sur la solubilité | Miscible with organic solvents. |