Learn More
Acétate de tétra-n-butylammonium1,0, M aq. Soln., Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 11416506
Click to view available options
Quantité:
25 g
100 g
500 g
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 10534-59-5
Formule moléculaire C18H39NO2
Poids moléculaire (g/mol) 301.52
Numéro MDL MFCD00043208
Clé InChI MCZDHTKJGDCTAE-UHFFFAOYSA-M
Synonyme tetrabutylammonium acetate, 1-butanaminium, n,n,n-tributyl-, acetate, tetra-n-butylammonium acetate, tetrabutylazanium acetate, tetrabutyl ammonium acetate, 1-butanaminium, n,n,n-tributyl-, acetate 1:1, tetrabutylammonium ion acetate, 2-phosphonooxy acrylic acid cyclohexylamine salt 1:1, n,n,n-tributylbutan-1-aminiumacetate, tetrabutylazanium ethanoate
CID PubChem 82707
Nom IUPAC tetrabutylazanium acetate
SMILES CC([O-])=O.CCCC[N+](CCCC)(CCCC)CCCC
Spécification
Nom chimique ou matériau Tetra-n-butylammonium acetate
Densité 0.99
Point d’ébullition 100°C
Formule linéaire [CH3(CH2)3]4N(O2CCH3)
Indice de réfraction 1.389
Quantité 25 g
Beilstein 3599376
Poids de la formule 301.51
Concentration or Composition (by Analyte or Components) 1,0 M de sol. aqueuse
compliance-icons
Identifiant produit
  • Tetra-n-butylammonium acetate, 1.0M aqueous solution
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H335-Peut irriter les voies respiratoires.
Conseils de prudence
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
  • P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.
  • P312-Appeler un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/en cas de malaise.
  • P332+P313-En cas d'irritation cutanée: consulter un médecin.
  • P337+P313-Si l'irritation oculaire persiste: consulter un médecin.
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contient: Tetra-n-butylammoniu