Learn More
PEPperCHIP™ Microarray de toxine tétanique
Microarray de toxine tétanique avec 1315 peptides spécifiques aux antigènes imprimés en double. La microarray peut être utilisée pour la cartographie des épitopes, le criblage de sérum ou la découverte de biomarqueurs.
Marque: PEPperCHIP™ SPC.020.001
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
- Contenu de la microarray : Toxine tétanique (Tentoxylysine)
- Longueur/chevauchement des peptides : 15 aa/ 14 aa
- Nombre de peptides : 1315 imprimés en double et peptides de contrôle HA, polio et c-Myc
Spécification
PEPperSlide™ PEGMA/PMMA | |
1 lame | |
1 mm | |
Transparent | |
Code-barres individuel pour chaque microarray | |
Microarray de peptide de haute densité | |
Non stérile |
2 copies de matrice par microréseau | |
Synthèse de peptides combinatoires par impression laser d’acides aminés | |
ISO 9001:2015 | |
RUO | |
Verre microscopique | |
Validation d’anticorps, cartographie des épitopes, criblage de sérum, découverte de biomarqueurs | |
75,4 x 25 mm |