Learn More
Testostérone-16,16,17-d3 3-phénylpropionate, Honeywell Fluka™
Tous les produits Honeywell Fluka Produits
Click to view available options
Quantité:
10 mg
Descrizione
Assurez-vous d’avoir les informations dont vous avez besoin pour démarrer rapidement votre analyse et réussir les audits pertinents :
- Matériaux de référence inorganiques et organiques de haute qualité produits conformément à l’ISO 9001
- Certificat d’analyse (CoA) dans chaque livraison avec date d’expiration et résultats analytiques spécifiques au lot
- Assistance technique gratuite par des experts
Specifica
Specifica
CAS | 876054-55-6 |
Conditionnement | Bouteille en verre |
Quantité | 10 mg |
À utiliser avec (application) | STÉROÏDES ET HORMONES |
Forme physique | Solide |
Qualité | Étalon analytique |
Correzione del contenuto del prodotto
Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.
Titolo del prodotto
Testostérone-16,16,17-d3 3-phénylpropionate, Honeywell Fluka™ >
Individuate un'opportunità di miglioramento?Condividi una correzione di contenuto