Learn More
Fisherbrand™ Test Tubes, Soda lime, Without Rim, Thin Wall
Test tubes with round bottom are universal cylindrical laboratory glassware that are used e.g. for chemical reactions, pretreatments or for storing small amounts of liquid.
57.56€ - 177.00€
Spécification
Matériau | Verre sodocalcique |
---|---|
Forme | Cylindrical |
Stérilité | Non stérile |
Autoclavable | Non autoclavable |
Graduated | No |
Code produit | Marque | Capacité (métrique) | Longueur (métrique) | Diamètre (métrique) | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Capacité (métrique) | Longueur (métrique) | Diamètre (métrique) | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
17981122
|
Fisherbrand™
90101217 |
6 mL | 75 mm | 12 mm |
57.56€
1000 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
17961142
|
Fisherbrand™
90101218 |
10 mL | 100 mm | 13 mm |
80.05€
1000 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
17941142
|
Fisherbrand™
90101219 |
15 mL | 100 mm | 16 mm |
108.00€
1000 pièces |
Expédition estimée: 10-04-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
17921132
|
Fisherbrand™
90101220 |
19 mL | 125 mm | 16 mm |
114.00€
1000 pièces |
Expédition estimée: 10-04-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
17931132
|
Fisherbrand™
90101221 |
23 mL | 150 mm | 16 mm |
129.00€
1000 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
17911132
|
Fisherbrand™
90101222 |
25 mL | 160 mm | 16 mm |
177.00€
1000 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
Description
- Transferring substances and liquids into other states of aggregation and thus initiating further reactions is very important for the daily work in the laboratory. A wide variety of vessels, apparatus and equipment are used for these work. Reaction controls, test series and preliminary samples are usually carried out in test tubes due to the small amounts of substance removed.
- Manufactured from soda lime glass
- Thick-walled and therefore mechanically very resistant
- Available with beaded rim or straight rim
- With round bottom
Spécification
Verre sodocalcique | |
Non stérile | |
No | |
Test Tube |
Cylindrical | |
Non autoclavable | |
Not Included |
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu
Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
Fisherbrand™ Test Tubes, Soda lime, Without Rim, Thin Wall