Learn More
Fisherbrand™ Tubes d’analyse à bouchon lavande, à paroi moyenne
Code produit. p-200009473 Tous les produits Fisherbrand Produits
Click to view available options
Capacité (métrique):
3 ml
5 ml
7 ml
10 ml
12 ml
18 ml
22 ml
23 ml
29 ml
35 ml
55 ml
Longueur (métrique):
75 mm
75 mm
100 mm
125 mm
150 mm
150 mm
160 mm
180 mm
Diamètre (métrique):
10 mm
12 mm
14 mm
16 mm
18 mm
18 mm
24 mm
Conditionnement:
100 pièces
1000 pièces
50 pièces
Code produit. 15802265
Il en reste null
Ajouter au panier
Edge
Ajouter au panier
Les tubes de test à fond rond sont des verres de laboratoire cylindriques universels qui sont utilisés par exemple pour les réactions chimiques, les prétraitements ou le stockage de petites quantités de liquide.
  • Verre sodocalcique
  • Sans rebord
  • Jetables
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Certifications/Conformité ISO 4142
Capacité (métrique) 3 ml
Longueur (métrique) 75 mm
Matériau Verre sodocalcique
Quantité 100 paquet
Avec rebord Non
Diamètre (métrique) 10 mm
Épaisseur de paroi 1.0 mm