Learn More
Lenz Laborglasintrumente Tubes à essai avec joint NS, avec graduation
Click to view available options
Capacité (métrique):
30 mL
Conditionnement:
10 pièces
Description
- Avec fond rond
- Avec rodage femelle NS
- Avec bouchon en PE
- Avec échelle en émail à contraste élevé
- En tubulure DURAN™
Spécification
Spécification
| Capacité (métrique) | 30 mL |
| Matériau | Verre borosilicaté (3.3) |