Learn More
Fisherbrand™ Tubes à essai, Boro 5.1, avec bord perlé, paroi mince
Tous les produits Fisherbrand Produits
Click to view available options
Capacité (métrique):
21 ml
26 ml
Longueur (métrique):
130 mm
160 mm
Conditionnement:
100 pièces
Description
- Le transfert de substances et de liquides dans d’autres états d’agrégation et donc le déclenchement d’autres réactions est très important pour le travail quotidien en laboratoire. Une grande variété de récipients, d’appareils et d’équipements sont utilisés pour ces travaux. Les contrôles de réaction, les séries d’essais et les échantillons préliminaires sont généralement effectués dans des tubes à essai en raison des petites quantités de substances retirées.
- fabriqué à partir de verre borosilicate 5.1 ;
- Parois épaisses et donc très résistantes mécaniquement
- Avec fond rond
Spécification
Spécification
| Capacité (métrique) | 26 ml |
| Longueur (métrique) | 160 mm |
| Matériau | Verre borosilicaté (5.1) |
| Forme | Cylindrique |
| Stérilité | Non stérile |
| Autoclavable | Non autoclavable |
| Graduated | Non |
| Diamètre (métrique) | 16 mm |
| Type de produit | Tube à essai |
| Épaisseur de paroi | 0.6 mm |