Learn More
Fisherbrand™ Tubes d’analyse, verre borosilicate 3.3, sans rebord, à paroi moyenne
Tous les produits Fisherbrand Produits
Click to view available options
Capacité (métrique):
5 ml
12 ml
13 ml
17 ml
21 ml
27 ml
32 ml
34 ml
53 ml
57 ml
112 ml
Longueur (métrique):
75 mm
100 mm
125 mm
130 mm
150 mm
150 mm
160 mm
180 mm
200 mm
Diamètre (métrique):
12 mm
14 mm
16 mm
18 mm
20 mm
24 mm
25 mm
30 mm
Packungsgröße:
100 pièces
50 pièces
Beschreibung
- Le transfert de substances et de liquides dans d’autres états d’agrégation et donc le déclenchement d’autres réactions est très important pour le travail quotidien en laboratoire. Une grande variété de récipients, d’appareils et d’équipements sont utilisés pour ces travaux. Les contrôles de réaction, les séries d’essais et les échantillons préliminaires sont généralement effectués dans des tubes à essai en raison des petites quantités de substances retirées.
- En verre borosilicaté 3.3
- Parois épaisses et donc très résistantes mécaniquement
- Avec fond rond
Spezifikation
Spezifikation
| Capacité (métrique) | 32 ml |
| Longueur (métrique) | 180 mm |
| Matériau | Verre borosilicaté (3.3) |
| Forme | Cylindrique |
| Stérilité | Non stérile |
| Autoclavable | Autoclavable |
| Graduated | Non |
| Diamètre (métrique) | 18 mm |
| Type de produit | Tube à essai |
| Épaisseur de paroi | 1.1 mm |
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur