Learn More
Fisherbrand™ Tubes à essai, verre borosilicate 3.3, avec bord perlé, paroi moyenne
Code produit. 17961122 Tous les produits Fisherbrand Produits
Click to view available options
Capacité (métrique):
3 ml
5 ml
13 ml
17 ml
21 ml
27 ml
53 ml
57 ml
Longueur (métrique):
75 mm
75 mm
100 mm
125 mm
150 mm
160 mm
Diamètre (métrique):
10 mm
12 mm
16 mm
18 mm
24 mm
25 mm
Conditionnement:
100 pièces
50 pièces
Vous ne pouvez commander que dans la limite du stock disponible. Lorsqu'un article alternatif a été identifié, il est indiqué ci-dessous
Code produit. 17961122
Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Vous ne pouvez commander que dans la limite du stock disponible. Lorsqu'un article alternatif a été identifié, il est indiqué ci-dessous
Les tubes de test à fond rond sont des verres de laboratoire cylindriques universels qui sont utilisés par exemple pour les réactions chimiques, les prétraitements ou le stockage de petites quantités de liquide.
  • Le transfert de substances et de liquides dans d’autres états d’agrégation et donc le déclenchement d’autres réactions est très important pour le travail quotidien en laboratoire. Une grande variété de vaisseaux, d’appareils et d’équipements sont utilisés pour ce travail. Les contrôles de réaction, les séries d’essais et les échantillons préliminaires sont généralement effectués dans des tubes à essai en raison des petites quantités de substances retirées.
  • En verre borosilicaté 3.3
  • Parois épaisses et donc très résistantes mécaniquement
  • Avec fond rond
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Capacité (métrique) 21 ml
Longueur (métrique) 160 mm
Matériau Verre borosilicaté (3.3)
Forme Cylindrique
Stérilité Non stérile
Autoclavable Autoclavable
Graduated Non
Diamètre (métrique) 16 mm
Type de produit Tube à essai
Épaisseur de paroi 1.1 mm