Learn More
Fisherbrand™ Tubes à essai, verre borosilicate 3.3, avec bord perlé, paroi moyenne
Code produit. 15852285 Tous les produits Fisherbrand Produits
Click to view available options
Capacité (métrique):
3 ml
5 ml
13 ml
17 ml
21 ml
27 ml
53 ml
57 ml
Longueur (métrique):
75 mm
75 mm
100 mm
125 mm
150 mm
160 mm
Diamètre (métrique):
10 mm
12 mm
16 mm
18 mm
24 mm
25 mm
Conditionnement:
100 pièces
50 pièces
Code produit. 15852285
Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Les tubes de test à fond rond sont des verres de laboratoire cylindriques universels qui sont utilisés par exemple pour les réactions chimiques, les prétraitements ou le stockage de petites quantités de liquide.
  • Le transfert de substances et de liquides dans d’autres états d’agrégation et donc le déclenchement d’autres réactions est très important pour le travail quotidien en laboratoire. Une grande variété de vaisseaux, d’appareils et d’équipements sont utilisés pour ce travail. Les contrôles de réaction, les séries d’essais et les échantillons préliminaires sont généralement effectués dans des tubes à essai en raison des petites quantités de substances retirées.
  • En verre borosilicaté 3.3
  • Parois épaisses et donc très résistantes mécaniquement
  • Avec fond rond
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Certifications/Conformité ISO 4142
Capacité (métrique) 3 ml
Longueur (métrique) 75 mm
Matériau Verre borosilicaté
Quantité 100 paquet
Avec rebord Oui
Diamètre (métrique) 10 mm
Épaisseur de paroi 1.0 mm