Learn More
Velp Scientifica™ Tube à essai d’échantillons Eco8
Tube à essai d’échantillon ECO 8 Velp Scientifica™ pour la décomposition des échantillons.
Marque:  Velp Scientifica™ CA0091666
Code produit. 12393307
  • 47.75€ / 1 pièce
Expédition estimée: 11-02-2025
pour voir le stock disponible 
Découvrez plus d'offres spéciales
Description
  • Tubes à essai d’échantillons
  • Pour une utilisation avec le thermoréacteur ECO 8
Spécification
Spécification
Tube à essai
Cône NS 19/26, bouchon en verre
22 mm
Thermoréacteur ECO 8
1Chaque