Learn More
Velp Scientifica™ Tubes à essai pour unités de digestion
Code produit. p-8012702 Tous les produits Velp Produits
Click to view available options
À utiliser avec (équipement):
Digesteurs DK20/26, DKL 42/26 et unités de distillation UDK
Séries DK6/48 et UDK
Unité de distillation série UDK
Diamètre (métrique) externe:
26 mm
42 mm
48 mm
80 mm
Conditionnement:
1 pièce
3 pièces
6 pièces
Code produit. 11725654
Marque: Velp Scientifica™ A00000146
Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Includes
6 Test Tubes/Box
Facilitent l’analyse d’azote et le processus de détermination des protéines. Les tubes à essai Velp Scientifica™ pour unités de digestion s’utilisent avec les unités de digestion Kjeldahl Velp Scientifica™.
  • Disponibles en différents nombres
  • Disponibles en différentes tailles et différents diamètres
Spécification
Type de produit Tubes à essai
Capacité (métrique) 100 mL
Diamètre (métrique) externe 26 mm
À utiliser avec (équipement) Digesteurs DK20/26, DKL 42/26 et unités de distillation UDK
Quantité 6 Tubes/ Box