Learn More
Velp Scientifica™ Rack pour tubes à essai
Le racks de tubes à essai Velp Scientifica™ est un accessoire essentiel pour le bain à circulation ouvert Velp Scientifica™ (OCB).
Marque: Velp Scientifica™ A00000093
66.50 EUR valable jusqu'au 2024-07-30
Utilisez le code promo "21657" pour bénéficier de cette offre.
Code nomenclature Nacres: NB.77
Informations supplémentaires : Poids : 0.25000kg
Description
- Entièrement transparent pour un contrôle visuel constant
- Convient à une grande variété de tailles de tubes à essai
Spécification
Rack pour tubes à essai | |
36 tubes de 11 mm de diamètre | |
36 |
OCB | |
PC |