Learn More
Labconco™ Rack pour tubes à essai/microtubes à centrifuger :Accessoire pour bouchage ou plateau de séchage en vrac FreeZone™
Rack rectangulaire pour tubes à essai et microtubes à centrifuger de 12 à 13 mm.
Marque:  Labconco™ 7370001
Code produit. 17371773
  • 377.00€ / 1 pièce
Expédition estimée: 19-02-2025
pour voir le stock disponible 
Découvrez plus d'offres spéciales
Description
Rack pour tubes à essai rectangulaires/microcentrifugeuse
  • Peut contenir jusqu’à 70 tubes de 12 à 13 mm
  • En acier inoxydable de type 304
  • Comprend le fond et la plaque d’adaptation pour les microtubes à centrifuger (70)
  • Idéal pour une utilisation avec le plateau de séchage, le plateau de séchage en vrac et le plateau de séchage et de bouchage FreeZone™
  • Dimensions :7,4 x 11,5 x 2,5 po (L x P x H)
Spécification
Spécification
Acier inoxydable (304)
Rack en acier inoxydable et 1 plaque d’adaptation pour microtubes à centrifuger en acier inox
2,5 in
3,5 lb
Plateau de séchage FreeZone™, plateau pour séchage en vrac ou plateau pour séchage et bouchage
7,4 in
11,5 in
2 lb