Learn More
Elma™ Test Tube Holders
Ensures that tubes can be securely positioned and arranged in the Elma Basket.
90.85€ - 103.00€
Spécification
Type | Test Tube Holder |
---|---|
À utiliser avec (équipement) | Fisherbrand Select, Fisherbrand EASY, Elmasonic P, Elmasonic Select, Elmasonic EASY |
Matériau | Stainless Steel |
Code produit | Marque | Modèle | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Modèle | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
17851297
|
Elma™
1112084 |
100/120 |
90.85€
1 pièce |
Expédition estimée: 18-12-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
17801357
|
Elma™
1112123 |
150/300 |
103.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 18-12-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
Description
- Diverse Elma holders ensure that tubes can be securely positioned and arranged in the Elma Basket
- Optimum positioning of the items inside the bath is also a prerequisite for achieving the best possible cleaning results
- Allows items to be individually positioned
- Lets you clearly structure your cleaning process
- Prevents scratches on the tank floor
- Holders are available for various applications
- Special solutions are available (e.g. for conical flasks)
Spécification
Test Tube Holder | |
Fisherbrand Select, Fisherbrand EASY, Elmasonic P, Elmasonic Select, Elmasonic EASY | |
Stainless Steel |