Learn More
OHAUS™ Porte-tubes à essai
Tous les produits Ohaus Produits
Click to view available options
Capacité:
13 tubes à essai de 22 à 25 mm
18 tubes à essai de 19 à 21 mm
20 tubes à essai de 15 à 18 mm
34 tubes à essai de 12 à 13 mm
4 tubes à essai de 26 à 29 mm
52 microtubes de 0,5 ml
Conditionnement:
1 pièce
Description
- À utiliser avec le mélangeur vortex à usage intensif
Spécification
Spécification
| Capacité | 20 tubes à essai de 15 à 18 mm |
| Dimension du tube | de 15 à 18 mm |
| Type de produit | Insert en mousse |
| Matériau | Mousse |
| Description | Insert en mousse pour tubes de 15 à 18 mm (20) |
| À utiliser avec (équipement) | Agitateur Vortex |
| Quantité d’emballage | 1 de chaque |