Learn More
Bochem™ Porte-tubes à essai
Porte-tubes à essai Bochem™ pour tubes d’un diamètre entre 10 et 25 mm.
Marque:  Bochem™ 2282
Code produit. 10546181
  • 9.75€ / 1 pièce
Expédition estimée: 10-03-2025
pour voir le stock disponible 
Découvrez plus d'offres spéciales
Description
  • Pour tubes d’un diamètre entre 10 et 25 mm
Spécification
Spécification
Tubes d’un diamètre entre 10 et 25 mm
150 mm
Acier inox (18/10)