Learn More
Pinnacle Brush™ Brosses pour tubes à essai avec extrémité en fil de coton
Code produit. p-8000738
Click to view available options
Diamètre (métrique) des poils:
15 mm
25 mm
Code produit. 12318338
Marque: Pinnacle Brush™ T669
Il en reste null
Ajouter au panier
Edge
Ajouter au panier
Fourni avec pointe en fil de coton. Les brosses de tube à essai Pinnacle Brush™ avec pointe en fil de coton ont une poignée en fil d’acier galvanisé.
  • Pointe en fil de coton
  • Poignée métallique
Spécification
Type de produit Brosse pour tubes à essai
Bristle Material Fiber
Matériau de la poignée Fil d’acier
Diamètre (métrique) 3.5 cm
Diamètre (métrique) des poils 25 mm
À utiliser avec (équipement) Tubes à essai
Longueur (métrique) 22 cm
Longueur (métrique) de la brosse 7 cm
Longueur (métrique) de la poignée 15 cm
Quantité 10 Paquets
Dimensions Brush Circumference: 11 cm