Learn More
Pinnacle Brush™ Brosses pour tubes à essai
Excellent pour le nettoyage de tubes à essai étroits et d’autres instruments difficiles à atteindre.Les brosses pour tubes à essai Pinnacle Brush™ sont fournies en boîtes de 10.
14.25€
Spécification
Type de produit | Brosse pour tubes à essai |
---|---|
Matériau de la poignée | Fil d’acier |
Couleur | Blanc |
Quantité | 10 Paquets |
Code produit | Marque | Bristle Material | Diamètre (métrique) des poils | À utiliser avec (équipement) | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Bristle Material | Diamètre (métrique) des poils | À utiliser avec (équipement) | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
12891954
|
Pinnacle Brush™
T666 |
Nylon | 28 mm | Tubes à essai de 16 à 25 mm de diamètre |
14.25€
10 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible ![]() |
||||
Description
Excellent pour le nettoyage de tubes à essai étroits et d’autres instruments difficiles à atteindre.Les brosses pour tubes à essai Pinnacle Brush™ sont fournies en boîtes de 10.
- Sur poignées en fil d’acier galvanisé
- Avec extrémité en forme d’hélice
- Avec pointes en poils ou en nylon
- Disponibles pour différents diamètres de tubes
Spécification
Brosse pour tubes à essai | |
Fil d’acier | |
Blanc | |
10 Paquets |