Learn More
Retsch™ Tamis de test avec micromailles
Les tamis de test Retsch™ se composent d’un cadre solide en acier inox avec une stabilité élevée, ce qui donne des résultats de tamisage fiables.
Marque:  Retsch™ 60.131.000032
222.00 EUR valable jusqu'au 2025-12-31
Utilisez le code promo "25339" pour bénéficier de cette offre.
Code produit. 15665637
  • 363.00€ / 1 pièce
Expédition estimée: 27-05-2025
pour voir le stock disponible 
Découvrez plus d'offres spéciales
Description
  • La technologie de jonction de haute qualité garantit un maillage de fil tendu permanent
  • Le cadre du tamis en fonte monobloc et le joint de maille transparente empêchent la contamination croisée
  • Cadre de tamis en acier inox avec stabilité de forme élevée
  • Haute résistance à la corrosion et nettoyage facile grâce à l‘acier inox à alliage élevé
  • Excellente qualité du produit grâce à une inspection optique étendue
  • Stabilité maximale et étanchéité optimale lorsqu‘ils sont utilisés dans les piles de tamis grâce au joint torique placé dans la cavité conçue à cet effet
  • Marquage clair et précis des tamis avec traçabilité complète basée sur une gravure laser individualisée
Spécification
Spécification
32 μm
DIN ISO 3310-1
Certificat d’étalonnage
200 mm
Tamis
Acier inoxydable
50 mm
Nom du produit
Retsch™ Tamis de test avec micromailles > Porosité : 32 μm