Learn More
RETSCH Rack pour tamis de test
Marque: RETSCH 32.012.0001
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
Support pour tamis φ 200mm• Pour séchage des tamis
• Support de rangement pour 10 tamis φ 200mm, hauteur 25 ou 50mm
• Support pour 10 tamis
Spécification
Rack pour tamis de test | |
200 mm | |
Tamiseuses à vibrations – AS 200 | |
1 de chaque |