Learn More
Bunzl Healthcare™ Seringue Luer-Slip excentré
Code produit. p-8000893
Click to view available options
Volume (métrique):
20 ml
Graduations:
1 ml
Conditionnement:
50 pièces
Code produit. 11507302
Marque: Bunzl Healthcare™ 8SS20ES1
Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
Voir les produits de remplacement
Fabriquée avec du PP pour offrir une résistance thermique et chimique supérieure. Les seringues à embout Luer-Slip excentrique Bunzltrade; Terumotrade; se caractérisent par leur conception biseautée unique pour faciliter la pénétration de la peau et minimiser le traumatisme.
ulliCorps et piston en polypropylène transparent ; Bague à double contact/liliLa butée intégrée du piston empêche le retrait accidentel/liliStérile, sans latex/liliMarquages à l’échelle gras et précis/liliConforme à la norme ISO 7886 (DIS 7886)/liliConditionnés individuellement dans des boîtes à ouverture facile inviolables/liliLivrées sans aiguilles/liliConviennent aux gaz ou aux liquides/liliLuer-Lock excentré/li/ulPour les aiguilles, veuillez vous référer à notre gamme d’aiguilles jetables, ISO 7886 (DIS 7886) : 13127634, 13117614, 13144724, 13187434, 12349219, 13104354.br /br /Destinée exclusivement à la recherche, sauf indication contraire.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Certifications/Conformité ISO 7886 (DIS 7886)
Matériau Polypropylene
À utiliser avec (application) Réservé à la recherche, pour les gaz ou les liquides
Type de produit Seringue à embout Luer-Slip excentrique
Jetable Oui
Graduations 1 ml
Quantité 50/boîte
Volume (métrique) 20 ml
Type de connexion Luer-Slip excentrique
Graduated Oui