Learn More
Bromure de tert-butylzinc, 0,5 M dans THF, emballé sous Argon dans des flacons ChemSeal™ refermables, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Quantité:
50 mL
Description
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Il est utilisé dans les réactions de couplage croisées.
Solubilité
Réagit avec l’eau.
Remarques
Manipuler sous un gaz de protection sec. Sensible à l’air. Conserver à l’écart des bases fortes et des agents oxydants, de la chaleur, des acides et de l’eau
Il est utilisé dans les réactions de couplage croisées.
Solubilité
Réagit avec l’eau.
Remarques
Manipuler sous un gaz de protection sec. Sensible à l’air. Conserver à l’écart des bases fortes et des agents oxydants, de la chaleur, des acides et de l’eau
Spécification
Spécification
Nom chimique ou matériau | tert-Butylzinc bromide |
Note relative au nom | Packaged under Argon in resealable ChemSeal™ bottles |
CAS | 7565-59-5 |
Densité | 0.966 |
Formule moléculaire | C4H9BrZn |
Formule linéaire | (CH3)3CZnBr |
Numéro MDL | MFCD00671989 |
Quantité | 50 mL |
Numéro UN | UN3399 |
Sensibilité | Air sensitive; May form a precipitate |