Learn More
Acide tert-butylphosphonique, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 10638221 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
Conditionnement:
Flacon en verre
Conditionnement:
1g
5g
Code produit. 10638221
Marque: Thermo Scientific Acros 321520010
Demander un format en vrac ou personnalisé
CAS: 4923-84-6 | C4H9O3P | 136.09 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 4923-84-6
Formule moléculaire C4H9O3P
Poids moléculaire (g/mol) 136.09
Numéro MDL MFCD00012296
Clé InChI OGDSVONAYZTTDA-UHFFFAOYSA-L
Synonyme phosphonic acid, 1,1-dimethylethyl, acmc-20ajka, t-butylphosphonic acid, tert-butylphosphonic acid, 2-methylprop-2-ylphosphonic acid, phosphonicacid, 1,1-dimethylethyl
CID PubChem 312546
Nom IUPAC Acide tert-butylphosphonique
SMILES CC(C)(C)P([O-])([O-])=O
Spécification
Nom chimique ou matériau tert-Butylphosphonic acid
Point de fusion 188.0°C to 192.0°C
Couleur Blanc
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 98%
Conditionnement Flacon en verre
Formule linéaire (CH3)3CP(O)(OH)2
Quantité 1 g
Poids de la formule 138.1
Pourcentage de pureté 98%
Forme physique Poudre cristalline