Learn More
tert-butyllithium, solution 1,9 M dans pentane, AcroSeal™, Thermo Scientific Chemicals
Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Click to view available options
Quantité:
100 mL
800 mL
Conditionnement:
Flacon en verre AcroSeal™
Conditionnement:
100mL
800mL
Description
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | tert-Butyllithium |
| Couleur | Incolore à jaune |
| Densité | 0.6900g/mL |
| Point d’ébullition | 36.0°C to 38.0°C |
| Point d’éclair | −56°C |
| Conditionnement | Flacon en verre AcroSeal™ |
| Formule linéaire | (CH3)3CLi |
| Quantité | 100 mL |
| Gravité spécifique | 0.69 |
| Nom IUPAC | lithium ;2-méthylpropane |
| Afficher plus |
Sécurité et traitement
Identifiant produit
- tert-Butyllithium, 1.9M solution in pentane
- Dangers
- TOXICITÉ À LONG TERME POUR LE MILIEU AQUATIQUE Chronique 2
- Toxicité par aspiration Catégorie 1
- Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 1
- Liquide inflammable Catégorie 1
- Liquide pyrophorique Catégorie 1
- Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 1B
- Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
- Substance ou mélange qui au contact de l'eau dégage des gaz inflammables Catégorie 1
- H304-Peut être mortel en cas d'ingestion et de pénétration dans les voies respiratoires.
- H318-Provoque des lésions oculaires graves.
- H314-Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves.
- H411-Toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.
- H336-Peut provoquer somnolence ou vertiges.
- H250-S'enflamme spontanément au contact de l'air.
- H260-Dégage au contact de l'eau des gaz inflammables qui peuvent s'enflammer spontanément.
- H224-Liquide et vapeurs extrêmement inflammables.
- EUH014-Réagit violemment au contact de l'eau.
- P210-Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.
- P223-Éviter tout contact avec l'eau.
- P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
- P301+P330+P331-EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.