Learn More
tert-butyllithium, solution 1,9 M dans pentane, AcroSeal™, Thermo Scientific Chemicals Code produit.: 10105433
tert-butyllithium, solution 1,9 M dans pentane, AcroSeal™, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 10105433
800 mL, Flacon en verre AcroSeal™
Click to view available options
Quantité:
100 mL
800 mL
Conditionnement:
Flacon en verre AcroSeal™
Règlementaire: Ce produit est un intermédiaire isolé transporté conformément au règlement (CE) 1907/2006 (REACH). tout client doit remplir une déclaration avant la livraison.
Code produit. 10105433
Marque: Thermo Scientific Acros 396548000
Demander un format en vrac ou personnalisé
Règlementaire: Ce produit est un intermédiaire isolé transporté conformément au règlement (CE) 1907/2006 (REACH). tout client doit remplir une déclaration avant la livraison.
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 594-19-4, 109-66-0
Formule moléculaire C4H9Li
Poids moléculaire (g/mol) 64.06
Numéro MDL MFCD00008795
Clé InChI BKDLGMUIXWPYGD-UHFFFAOYSA-N
Synonyme tert-butyllithium, t-butyllithium, tbuli, lithium, 1,1-dimethylethyl, t-buli, lithium 2-methylpropane, tert-butyllithium solution, tert butyllithium, t-butyllithiurnAfficher plusAfficher moins
CID PubChem 638178
SMILES [Li]C(C)(C)C
Spécification
Nom chimique ou matériau tert-Butyllithium
Couleur Incolore à jaune
Densité 0.6900g/mL
Point d’ébullition 36.0°C to 38.0°C
Point d’éclair −56°C
Conditionnement Flacon en verre AcroSeal™
Formule linéaire (CH3)3CLi
Quantité 800 mL
Gravité spécifique 0.69
Nom IUPAC lithium(1+) 2-méthylpropan-2-ide
Poids de la formule 64.04
Pourcentage de pureté 17 to 19% (as BuLi)
Forme physique Solution
Afficher plus Afficher moins
Certificats
Un numéro de lot est requis pour afficher les résultats sur les certificats. Pour retrouver le numéro de lot sur des commandes passées, utiliser le menu suivi de commande.
5 Réponse(s) trouvée(s)
Numéro de lot Type de certificat Date Catalog Number
Numéro de lotA0465808 Type de certificatCertificat d’analyse Date04/09/2024 Catalog Number396541000,396548000
Numéro de lotA0425860 Type de certificatCertificat d’analyse Date31/01/2024 Catalog Number396541000,396548000
Numéro de lotA0451506 Type de certificatCertificat d’analyse Date04/01/2024 Catalog Number396541000,396548000
Numéro de lotA0392660 Type de certificatCertificat d’analyse Date14/12/2022 Catalog Number396541000,396548000
Numéro de lotA0400457 Type de certificatCertificat d’analyse Date13/12/2022 Catalog Number396541000,396548000
compliance-icons compliance-icons compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • tert-Butyllithium, 1.9M solution in pentane
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • TOXICITÉ À LONG TERME POUR LE MILIEU AQUATIQUE Chronique 2
  • Toxicité par aspiration Catégorie 1
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 1
  • Liquide inflammable Catégorie 1
  • Liquide pyrophorique Catégorie 1
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 1B
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
  • Substance ou mélange qui au contact de l'eau dégage des gaz inflammables Catégorie 1
Mention de danger
  • H304-Peut être mortel en cas d'ingestion et de pénétration dans les voies respiratoires.
  • H318-Provoque des lésions oculaires graves.
  • H314-Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves.
  • H411-Toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.
  • H336-Peut provoquer somnolence ou vertiges.
  • H250-S'enflamme spontanément au contact de l'air.
  • H260-Dégage au contact de l'eau des gaz inflammables qui peuvent s'enflammer spontanément.
  • H224-Liquide et vapeurs extrêmement inflammables.
  • EUH014-Réagit violemment au contact de l'eau.
Conseils de prudence
  • P210-Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.
  • P223-Éviter tout contact avec l'eau.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P301+P330+P331-EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.
  • P303+P361+P353-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU (ou les cheveux): Enlever immédiatement tous les vêtements contaminés. Rincer la peau à l'eau/Se doucher.
  • P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
Nom du produit
tert-butyllithium, solution 1,9 M dans pentane, AcroSeal™, Thermo Scientific Chemicals >