Learn More
(Tert-butyldiméthylsilyl)acétylène, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-3211127
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
Conditionnement:
Flacon en verre
86318-61-8
C8H16Si
140.3
MFCD00191877
RTYNRTUKJVYEIE-UHFFFAOYSA-N
tert-butyldimethylsilyl acetylene, tert-butyldimethylsilylacetylene, tert-butyl ethynyl dimethylsilane, ethynyl-t-butyldimethylsilane, tert-butyldimethylsilyl ethyne, tert-butyl-ethynyl-dimethyl-silane, silane, 1,1-dimethylethyl ethynyldimethyl, t-butyldimethylsilylacetylene, tert-butyldimethylsilylethyne, tert-butylethynyldimethylsilane
2757281
éthynyl(diméthyl)(2-méthyl-2-propanyl)silane
CC(C)(C)[Si](C)(C)C#C
86318-61-8
C8H16Si
140.3
MFCD00191877
RTYNRTUKJVYEIE-UHFFFAOYSA-N
tert-butyldimethylsilyl acetylene, tert-butyldimethylsilylacetylene, tert-butyl ethynyl dimethylsilane, ethynyl-t-butyldimethylsilane, tert-butyldimethylsilyl ethyne, tert-butyl-ethynyl-dimethyl-silane, silane, 1,1-dimethylethyl ethynyldimethyl, t-butyldimethylsilylacetylene, tert-butyldimethylsilylethyne, tert-butylethynyldimethylsilane
2757281
éthynyl(diméthyl)(2-méthyl-2-propanyl)silane
CC(C)(C)[Si](C)(C)C#C
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Nom chimique ou matériau (tert-Butyldimethylsilyl)acetylene
% min. CAS 96.0
% max. CAS 100.0
Couleur Incolore
Densité 0.7510g/mL
Point d’ébullition 116°C to 117°C
Point d’éclair 6°C
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 96% min. (GC)
Conditionnement Flacon en verre
Formule linéaire CH∽CSi(CH3)2C(CH3)3
Quantité 1 g
Gravité spécifique 0.751
Poids de la formule 140.3
Pourcentage de pureté 97%
Forme physique Liquide
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • (tert-Butyldimethylsilyl)acetylene
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Liquide inflammable Catégorie 2
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H335-Peut irriter les voies respiratoires.
  • H225-Liquide et vapeurs très inflammables.
Conseils de prudence
  • P210-Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.
  • P240-Mise à la terre/liaison équipotentielle du récipient et du matériel de réception.
  • P261-Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/ aérosols.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.