Learn More
Tert-butyldiméthylchlorosilane, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 11484364
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
100 g
Conditionnement:
100g
25g
5g
Code produit. 11484364
Marque: Thermo Scientific Alfa Aesar A13064.14
Demander un format en vrac ou personnalisé
CAS: 18162-48-6 | C6H15ClSi | 150.721 g/mol
tert-Butyldimethylchlorosilane is used to protect hydroxyl group in organic synthesis. It finds application in the synthesis of prostaglandin. It is also used as an auxiliary material for hypolipaemics such as lovastatin and simvastatin. It plays an important role in the preparation of isoxazolines N-oxides from alpha-bromonitroalkanes. It acts as a versatile protecting reagent for amines, amides and alcohols.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Le tert-butyldiméthylchlorosilane est utilisé pour protéger le groupe hydroxyle en synthèse organique. Il est utilisé dans la synthèse de la prostaglandine. Il est également utilisé comme agent auxiliaire pour les substances hypolipémiques telles que la lovastatine et la simvastatine. Il joue un rôle important dans la préparation de N-oxydes d’isoxazolines à partir d’alpha-bromonitroalcanes. Il agit comme réactif de protection pour les amines, les amides et les alcools en raison de sa polyvalence.
Solubilité
Soluble dans le chloroforme et l’acétate d’éthyle. Insoluble dans l’eau.
Remarques
Sensible à l’humidité. Stockez-le dans un endroit frais. Incompatible avec les bases, les métaux, les agents oxydants et les alcools.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 18162-48-6
Formule moléculaire C6H15ClSi
Poids moléculaire (g/mol) 150.721
Numéro MDL MFCD00000501
Clé InChI BCNZYOJHNLTNEZ-UHFFFAOYSA-N
Synonyme tert-butyldimethylsilyl chloride, tert-butyldimethylchlorosilane, t-butyldimethylchlorosilane, tert-butylchlorodimethylsilane, tbdms chloride, tert-butyl chloro dimethylsilane, chloro-tert-butyldimethylsilane, silane, chloro 1,1-dimethylethyl dimethyl, tbscl, t-butyldimethylsilyl chloride
CID PubChem 28928
ChEBI CHEBI:85071
Nom IUPAC tert-butyl-chloro-diméthylsilane
SMILES CC(C)(C)[Si](C)(C)Cl
Spécification
Point d’ébullition 124°C to 126°C
Nom chimique ou matériau tert-Butyldimethylchlorosilane
Point de fusion 86°C to 89°C
Quantité 25 g
Formule linéaire (CH3)3CSi(CH3)2Cl
Numéro UN UN2925
Beilstein 505999
Point d’éclair 22°C (72°F)
Informations sur la solubilité Soluble in chloroform and ethyl acetate. Insoluble in water.
Poids de la formule 150.73
Pourcentage de pureté 97%
Odeur Pungent
Sensibilité Moisture sensitive
Densité 0.81
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • tert-Butyldimethylchlorosilane
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • TOXICITÉ À LONG TERME POUR LE MILIEU AQUATIQUE Chronique 2
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 1
  • Matière solide inflammable Catégorie 2
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 1A
Mention de danger
  • H228-Matière solide inflammable.
  • H314-Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves.
  • H318-Provoque des lésions oculaires graves.
  • H411-Toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.
Conseils de prudence
  • P210-Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P301+P330+P331-EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.
  • P303+P361+P353-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU (ou les cheveux): Enlever immédiatement tous les vêtements contaminés. Rincer la peau à l'eau/Se doucher.
  • P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
  • P310-Appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/ .
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contient: chloro(1,1-dimethylethyl)dimethyl-silane