Learn More
Tert-butyldiméthylchlorosilane, 50 % p/w dans du toluène, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 11419197
Click to view available options
Quantité:
50 g
250 g
1000 g
Règlementaire: Ce produit contient un précurseur d'explosif selon le règlement (CE) n ° 1148/2019, tout client doit remplir une déclaration avant la livraison.
Règlementaire: Ce produit contient un précurseur d'explosif selon le règlement (CE) n ° 1148/2019, tout client doit remplir une déclaration avant la livraison.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 18162-48-6
Formule moléculaire C6H15ClSi
Poids moléculaire (g/mol) 150.721
Numéro MDL MFCD00000501
Clé InChI BCNZYOJHNLTNEZ-UHFFFAOYSA-N
Synonyme tert-butyldimethylsilyl chloride, tert-butyldimethylchlorosilane, t-butyldimethylchlorosilane, tert-butylchlorodimethylsilane, tbdms chloride, tert-butyl chloro dimethylsilane, chloro-tert-butyldimethylsilane, silane, chloro 1,1-dimethylethyl dimethyl, tbscl, t-butyldimethylsilyl chloride
CID PubChem 28928
ChEBI CHEBI:85071
Nom IUPAC tert-butyl-chloro-diméthylsilane
SMILES CC(C)(C)[Si](C)(C)Cl
Spécification
Nom chimique ou matériau tert-Butyldimethylchlorosilane
Quantité 250 g
Formule linéaire (CH3)3CSi(CH3)2Cl
Numéro UN UN2924
Point d’éclair 7°C (45°F)
Poids de la formule 150.73
Concentration or Composition (by Analyte or Components) 50% w/w in toluene
Odeur Characteristic
Sensibilité Moisture sensitive
Densité 0.87