Learn More
Tert-butyldichlorophosphine, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number 11317129
Click to view available options
Quantité:
1 g
10 g
50 g
25979-07-1
C4H9Cl2P
158.99
MFCD00013615
NMJASRUOIRRDSX-UHFFFAOYSA-N
tert-butyldichlorophosphine, t-butyldichlorophosphine, tert-c4h9pcl2, tert-butyl dichloro phosphane, phosphonous dichloride, 1,1-dimethylethyl, snpladsptpdwuup@, pubchem6471, acmc-1cmec, tert-butyl dichloro phosphine, tert-butylphosphine dichloride
117690
tert-butyl(dichloro)phosphane
CC(C)(C)P(Cl)Cl
25979-07-1
C4H9Cl2P
158.99
MFCD00013615
NMJASRUOIRRDSX-UHFFFAOYSA-N
tert-butyldichlorophosphine, t-butyldichlorophosphine, tert-c4h9pcl2, tert-butyl dichloro phosphane, phosphonous dichloride, 1,1-dimethylethyl, snpladsptpdwuup@, pubchem6471, acmc-1cmec, tert-butyl dichloro phosphine, tert-butylphosphine dichloride
117690
tert-butyl(dichloro)phosphane
CC(C)(C)P(Cl)Cl
Reactant for the synthesis of alkali metal complexes. As intermediates. tert-Butyldichlorophosphine (TBDCP) is used primarily in the preparation of monoand bidentate phosphine ligands in metal complexes for catalytic chiral asymmetric hydrogenations and other asymmetric reactions as well as transition metal coupling reactions. This reagent is also used in the preparation of other phosphines in catalytic polymerization reactions.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Réactif pour la synthèse de complexes de métaux alcalins. Comme intermédiaires. La tert-butyldichlorophosphine (TBDCP) est utilisée principalement dans la préparation de ligands phosphine mono- ou bidentate dans des complexes métalliques pour les hydrogénations asymétriques chirales catalytiques et d’autres réactions asymétriques ainsi que pour les réactions de couplage de métaux de transition. Ce réactif est également utilisé dans la préparation d’autres phosphines dans les réactions de polymérisation catalytique.
Solubilité
Réagit avec l’eau. Soluble dans le n-pentane, le n-hexane, l’éther, le toluène, le THF. Le tert-butyldichlorophosphine est infiniment soluble dans les solvants hydrocarbonés et éthérés.
Remarques
Sensible à l’air & à l’humidité. Stockez-le dans un endroit frais. Garder le récipient bien fermé dans un endroit sec et bien ventilé. Stockez loin des agents oxydants forts, des bases fortes, de l’air, de l’eau et de l’humidité.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Nom chimique ou matériau tert-Butyldichlorophosphine
Point de fusion 44°C to 49°C
Formule linéaire (CH3)3CPCl2
Quantité 1 g
Numéro UN UN3261
Sensibilité Air and moisture sensitive
Informations sur la solubilité Reacts with water. Soluble in n-Pentane,n-Hexane,Ether,Toluene,THF. tert-Butyldichlorophosphine is infinitely soluble in hydrocarbon and ethereal solvents.
Poids de la formule 159
Pourcentage de pureté 98%