Learn More
Tert-Butylchlorodiméthylsilane, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 10712041 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
100 g
500 g
Conditionnement:
Flacon en verre
Conditionnement:
100g
25g
500g
5g
Code produit. 10712041
Marque: Thermo Scientific Acros 183931000
Demander un format en vrac ou personnalisé
CAS: 18162-48-6 | C6H15ClSi | 150.73 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 18162-48-6
Formule moléculaire C6H15ClSi
Poids moléculaire (g/mol) 150.73
Numéro MDL MFCD00000501
Clé InChI BCNZYOJHNLTNEZ-UHFFFAOYSA-N
Synonyme tert-butyldimethylsilyl chloride, tert-butyldimethylchlorosilane, t-butyldimethylchlorosilane, tert-butylchlorodimethylsilane, tbdms chloride, tert-butyl chloro dimethylsilane, chloro-tert-butyldimethylsilane, silane, chloro 1,1-dimethylethyl dimethyl, tbscl, t-butyldimethylsilyl chloride
CID PubChem 28928
ChEBI CHEBI:85071
Nom IUPAC tert-butyl-chloro-diméthylsilane
SMILES CC(C)(C)[Si](C)(C)Cl
Spécification
Nom chimique ou matériau tert-Butylchlorodimethylsilane
Point de fusion 85.0°C to 91.0°C
Couleur Incolore à blanc
Densité 0.8700g/mL
Point d’ébullition 125.0°C
Point d’éclair 22°C
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 97.5% min. (GC)
Conditionnement Flacon en verre
Formule linéaire (CH3)3CSi(CH3)2Cl
Quantité 100 g
Numéro UN 2925
Fieser 04,176; 05,74; 06,78; 08,59; 09,77; 10,62; 13,87; 17,5
Merck Index 15, 1567
Gravité spécifique 0.87
Informations sur la solubilité Solubility in water: reacts. Other solubilities: reacts with alcohols, organic acids and amines, soluble in ethers and hydrocarbons
Poids de la formule 150.73
Pourcentage de pureté 98%
Forme physique Crystals
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • tert-Butylchlorodimethylsilane
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Matière solide inflammable Catégorie 2
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 1B
Mention de danger
  • H314-Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves.
  • H228-Matière solide inflammable.
  • EUH014-Réagit violemment au contact de l'eau.
  • EUH029-Au contact de l'eau, dégage des gaz toxiques.
Conseils de prudence
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P301+P330+P331-EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.
  • P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
  • P310-Appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/ .
  • P402+P404-Stocker dans un endroit sec. Stocker dans un récipient fermé.