Learn More
Acide de tert-butylacétique, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number 10519823
Click to view available options
Quantité:
10 mL
50 mL
250 mL
Conditionnement:
Flacon en verre
1070-83-3
C6H12O2
116.16
MFCD00002715
MLMQPDHYNJCQAO-UHFFFAOYSA-N
3,3-dimethylbutyric acid, tert-butylacetic acid, t-butylacetic acid, butanoic acid, 3,3-dimethyl, 3,3-dimethyl-butanoic acid, unii-q80k0tzq55, butyric acid, 3,3-dimethyl, 3,3-dimethyl-butyric acid, 3,3-dimethyl-n-butyric acid, tert-butyric acid
14057
CHEBI:38647
Acide 3,3-diméthylbutanoïque
CC(C)(C)CC(=O)O
1070-83-3
C6H12O2
116.16
MFCD00002715
MLMQPDHYNJCQAO-UHFFFAOYSA-N
3,3-dimethylbutyric acid, tert-butylacetic acid, t-butylacetic acid, butanoic acid, 3,3-dimethyl, 3,3-dimethyl-butanoic acid, unii-q80k0tzq55, butyric acid, 3,3-dimethyl, 3,3-dimethyl-butyric acid, 3,3-dimethyl-n-butyric acid, tert-butyric acid
14057
CHEBI:38647
Acide 3,3-diméthylbutanoïque
CC(C)(C)CC(=O)O
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Nom chimique ou matériau tert-Butylacetic acid
Point de fusion -8°C to 6°C
Densité 0.9100g/mL
Point d’ébullition 185.0°C to 190.0°C
Point d’éclair 88°C
Plage de pourcentage du dosage 98%
Conditionnement Flacon en verre
Formule linéaire (CH3)3CCH2CO2H
Indice de réfraction 1.4090 to 1.4110
Quantité 250 mL
Beilstein 02, 337
Merck Index 15, 1540
Gravité spécifique 0.91
Informations sur la solubilité Solubility in water: 19g/L (20 c)
Poids de la formule 116.16
Pourcentage de pureté 98%
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons
Identifiant produit
  • tert-Butylacetic acid
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 1
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 1B
Mention de danger
  • H318-Provoque des lésions oculaires graves.
  • H314-Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves.
Conseils de prudence
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P301+P330+P331-EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.