Learn More
tert-butyl (S)-(-)-4-formyl-2,2-diméthyl-3-oxazolidinecarboxylate, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 10404442
Click to view available options
Quantité:
250 mg
1 g
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics.Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque historique.Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 102308-32-7
Formule moléculaire C11H19NO4
Poids moléculaire (g/mol) 229.28
Numéro MDL MFCD00209557
Clé InChI PNJXYVJNOCLJLJ-MRVPVSSYSA-N
Synonyme s---3-boc-2,2-dimethyloxazolidine-4-carboxaldehyde, tert-butyl s---4-formyl-2,2-dimethyl-3-oxazolidinecarboxylate, tert-butyl 4s-4-formyl-2,2-dimethyl-1,3-oxazolidine-3-carboxylate, unii-41aj913hqi, s-tert-butyl 4-formyl-2,2-dimethyloxazolidine-3-carboxylate, 1,1-dimethylethyl-s-4-formyl-2,2-dimethyl-3-oxazolidine carboxylate, s---3-tert-butoxycarbonyl-4-formyl-2,2-dimethyl-1,3-oxazolidine, s-4-formyl-2,2-dimethyl-oxazolidine-3-carboxylic acid tert-butyl ester, 3-oxazolidinecarboxylic acid, 4-formyl-2,2-dimethyl-, 1,1-dimethylethyl ester, 4s, s---3-boc-4-formyl-2,2-dimethyl-1,3-oxazolidine
CID PubChem 179824
Nom IUPAC (4S)-4-formyl-2,2-diméthyl-1,3-oxazolidine-3-carboxylate de tert-butyle
SMILES CC1(N(C(CO1)C=O)C(=O)OC(C)(C)C)C
Spécification
Nom chimique ou matériau tert-Butyl (S)-(-)-4-formyl-2, 2-dimethyl-3-oxazolidinecarboxylate
Couleur Incolore à jaune
Densité 1.0600g/mL
Point d’ébullition 83°C to 88°C (1.0 mmHg)
Point d’éclair 108°C
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 94% min. (GC)
Conditionnement Flacon en verre
Indice de réfraction 1.4450 to 1.4490 (20°C, 589nm)
Quantité 1 g
Merck Index 15,4404
Gravité spécifique 1.06
Rotation spécifique -85° to -95° (20°C, 589nm) (c=1, CHCl3)
Poids de la formule 229.28
Pourcentage de pureté 95%
Forme physique Huile
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons
Identifiant produit
  • tert-Butyl (S)-(-)-4-formyl-2,2-dimethyl-3-oxazolidinecarboxylate
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H335-Peut irriter les voies respiratoires.
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
Conseils de prudence
  • P261-Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/ aérosols.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
  • P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.