Learn More
Ether de tert-butyle phényle,  %, Thermo Scientific™
Code produit. 11322789
1 g
Click to view available options
Quantité:
250 mg
1 g
5 g
Ce produit de la marque Thermo Scientific faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 6669-13-2
Formule moléculaire C10H14O
Poids moléculaire (g/mol) 150.22
Numéro MDL MFCD00049018
Clé InChI PNKZBZPLRKCVLI-UHFFFAOYSA-N
Synonyme tert-butoxybenzene, tert-butyl phenyl ether, benzene, 1,1-dimethylethoxy, phenyl-t-butylether, t-butoxybenzene, ether, tert-butyl phenyl, 1,1-dimethylethoxy benzene, tert-butoxy-benzene, phenyl t-butyl ether, benzene,1-dimethylethoxy
CID PubChem 81179
Nom IUPAC (2-méthylpropan-2-yl)oxybenzène
SMILES CC(C)(C)OC1=CC=CC=C1
Spécification
Nom chimique ou matériau tert-Butyl phenyl ether
Densité 0.924
Point d’ébullition 184°C
Indice de réfraction 1.4885
Quantité 1 g
Poids de la formule 150.22
Pourcentage de pureté 98%
Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
Ether de tert-butyle phényle,  %, Thermo Scientific™ >