Learn More
Peroxyacétate de tert-butyle, solution à 50 % dans de l’essence minérale sans composés aromatiques, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 10758922 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Click to view available options
Quantité:
250 mL
Conditionnement:
250mL
Code produit. 10758922
Marque: Thermo Scientific Acros undefined
Demander un format en vrac ou personnalisé
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
Initiateurs de radicaux
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau tert-Butyl peroxyacetate
Couleur Sans désignation
Note relative au nom 50% Solution In Aromatic Free Mineral Spirit
CAS 107-71-1, 64742-48-9
Formule moléculaire C6H12O3
Numéro MDL MFCD00048240
Synonyme tert-butyl peroxyacetate, t-butyl peracetate, tert-butyl peracetate, lupersol 70, t-butyl peroxyacetate, ethaneperoxoic acid, 1,1-dimethylethyl ester, trigonox f-c50, unii-fj3f3s50cs, peroxyacetic acid, tert-butyl ester, fj3f3s50cs
Clé InChI SWAXTRYEYUTSAP-UHFFFAOYSA-N
SMILES CC(=O)OOC(C)(C)C
Nom IUPAC éthaneperoxoate de tert-butyle
Poids moléculaire (g/mol) 132.159
CID PubChem 61019
Poids de la formule 132.16
Pourcentage de pureté 49 to 51%
Conditionnement Flacon en plastique
Quantité 250 mL
Forme physique Solution
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • tert-Butyl peroxyacetate, 50% solution in aromatic free mineral spirit
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Toxicité aiguë Catégorie 3
  • Toxicité par aspiration Catégorie 1
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Liquide inflammable Catégorie 3
  • Peroxyde organique Type C et D
  • Sensibilisant respiratoire Catégorie 1
Mention de danger
  • H304-Peut être mortel en cas d'ingestion et de pénétration dans les voies respiratoires.
  • H317-Peut provoquer une allergie cutanée.
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H331-Toxique par inhalation.
  • H242-Peut s'enflammer sous l'effet de la chaleur.
  • H226-Liquide et vapeurs inflammables.