Learn More
Nitrite de tert-butyle, 90 %, pur, Thermo Scientific Chemicals
46.70€ - 708.00€
Identifiants chimiques
CAS | 540-80-7 |
---|---|
Clé InChI | IOGXOCVLYRDXLW-UHFFFAOYSA-N |
Synonyme | t-butyl nitrite, 1,1-dimethylethyl nitrite, tert-butylnitrite, nitrous acid, 1,1-dimethylethyl ester, unii-4780h7u8lu, ccris 2098, alpha,alpha-dimethylethyl nitrite, nitrous acid, t-butyl ester, 2-methyl-2-propylnitrit, ch3 3cono |
CID PubChem | 10906 |
Nom IUPAC | nitrite de tert-butyle |
SMILES | CC(C)(C)ON=O |
Code produit | Marque | Quantité | Conditionnement | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Conditionnement | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
10702071
|
Thermo Scientific Acros
216221000 |
100 g | Flacon en verre |
46.70€
100g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
10452791
|
Thermo Scientific Acros
216225000 |
500 g | Flacon en verre |
185.00€
500g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
11985161
|
Thermo Scientific Acros
216220025 |
2.5 kg | Récipient en plastique |
708.00€
2.50kg |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
Description
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Identifiants chimiques
540-80-7 | |
t-butyl nitrite, 1,1-dimethylethyl nitrite, tert-butylnitrite, nitrous acid, 1,1-dimethylethyl ester, unii-4780h7u8lu, ccris 2098, alpha,alpha-dimethylethyl nitrite, nitrous acid, t-butyl ester, 2-methyl-2-propylnitrit, ch3 3cono | |
nitrite de tert-butyle |
IOGXOCVLYRDXLW-UHFFFAOYSA-N | |
10906 | |
CC(C)(C)ON=O |
Spécification
tert-Butyl nitrite | |
Jaune | |
61.0°C to 63.0°C | |
Authentique | |
C4H9NO2 | |
1.3670 to 1.3700 | |
07,48 | |
0.86 | |
Solubility in water: slightly soluble. Other solubilities: soluble in alcohol,ether,chloroform and carbon,disulfide,practically insoluble in glycerol | |
CC(C)(C)ON=O | |
103.12 | |
103.12 | |
Pures |
540-80-7 | |
0.8600g/mL | |
−10°C | |
88% min. (GC) | |
(CH3)3CNO2 | |
01,382 | |
15,1586 | |
t-butyl nitrite, 1,1-dimethylethyl nitrite, tert-butylnitrite, nitrous acid, 1,1-dimethylethyl ester, unii-4780h7u8lu, ccris 2098, alpha,alpha-dimethylethyl nitrite, nitrous acid, t-butyl ester, 2-methyl-2-propylnitrit, ch3 3cono | |
IOGXOCVLYRDXLW-UHFFFAOYSA-N | |
nitrite de tert-butyle | |
10906 | |
90% | |
Liquide |
Sécurité et traitement
Mention d’avertissement GHS :danger
missing translation for 'einecsNumber' : 208-757-
Identifiant produit
Mention d'avertissement
Catégorie de danger
Mention de danger
Conseils de prudence
- tert-Butyl nitrite
Mention d'avertissement
- Dangers
Catégorie de danger
- Toxicité aiguë Catégorie 4
- Liquide inflammable Catégorie 2
Mention de danger
- H302-Nocif en cas d'ingestion.
- H332-Nocif par inhalation.
- H225-Liquide et vapeurs très inflammables.
Conseils de prudence
- P210-Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.
- P240-Mise à la terre/liaison équipotentielle du récipient et du matériel de réception.
- P301+P312-EN CAS D'INGESTION: appeler un CENTRE ANTIPOISON/médecin / en cas de malaise.
- P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.
RUO – Research Use Only