Learn More
Méthyl tert-butyl éther, qualité HPLC, 99+ %, conditionné sous Argon dans des flacons ChemSeal™ refermables, Thermo Scientific Chemicals Code produit.: 11334807
Méthyl tert-butyl éther, qualité HPLC, 99+ %, conditionné sous Argon dans des flacons ChemSeal™ refermables, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 11334807
1 L
Click to view available options
Quantité:
250 mL
1 L
Code produit. 11334807
Marque: Thermo Scientific Alfa Aesar 041839.K2
Demander un format en vrac ou personnalisé
Solvant pour chromatographie
tert-Butyl methyl ether is used as a solvent for chromatography and in the manufacturing of chemicals, drugs, and drug intermediates. It is used as a mobile phase in High Performance Liquid Chromatography. It acts as a fuel component in fuel for gasoline engines. They raise the oxygen content of gasoline (oxygenates).
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
  • Conditionné sous argon
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 1634-04-4
Formule moléculaire C5H12O
Poids moléculaire (g/mol) 88.15
Numéro MDL MFCD00008812
Clé InChI BZLVMXJERCGZMT-UHFFFAOYSA-N
Synonyme tert-butyl methyl ether, methyl tert-butyl ether, mtbe, methyl t-butyl ether, t-butyl methyl ether, methyl tertiary-butyl ether, propane, 2-methoxy-2-methyl, methyl-tert-butyl ether, methyl-t-butyl ether, 2-methyl-2-methoxypropane
CID PubChem 15413
ChEBI CHEBI:27642
Nom IUPAC 2-méthoxy-2-méthylpropane
SMILES CC(C)(C)OC
Spécification
Nom chimique ou matériau tert-Butyl methyl ether
Point de fusion -109°C
Densité 0.742 g/mL
Point d’ébullition 55°C to 56°C
Quantité 1 L
Point d’éclair -25°C (-13°F)
Odeur Mild
Conditionnement Flacons ChemSeal™
Forme physique Liquide
Indice de réfraction 1.369
Numéro UN UN2350
Beilstein 1730942
Merck Index 14,6032
Informations sur la solubilité Slightly miscible with water. Highly miscible with ethanol and ethyl ether.
Poids de la formule 88.15
Pourcentage de pureté ≥99%
Qualité HPLC
Afficher plus Afficher moins
Certificats
Un numéro de lot est requis pour afficher les résultats sur les certificats. Pour retrouver le numéro de lot sur des commandes passées, utiliser le menu suivi de commande.
5 Réponse(s) trouvée(s)
Numéro de lot Type de certificat Date Catalog Number
Numéro de lotT12K867 Type de certificatCertificat d’analyse Date22/10/2024 Catalog Number041839.AK,041839.K2
Numéro de lotT12K868 Type de certificatCertificat d’analyse Date06/09/2024 Catalog Number041839.AK,041839.K2
Numéro de lotQ05K783 Type de certificatCertificat d’analyse Date10/05/2024 Catalog Number041839.AK,041839.K2
Numéro de lotY17J851 Type de certificatCertificat d’analyse Date05/03/2024 Catalog Number041839.AK,041839.K2
Numéro de lotQ30J702 Type de certificatCertificat d’analyse Date11/10/2023 Catalog Number041839.AK,041839.K2
compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • tert-Butyl methyl ether
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Liquide inflammable Catégorie 2
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
Mention de danger
  • H225-Liquide et vapeurs très inflammables.
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
Conseils de prudence
  • P210-Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.
  • P240-Mise à la terre/liaison équipotentielle du récipient et du matériel de réception.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contient: Methyl tert-butyl ether
Nom du produit
Méthyl tert-butyl éther, qualité HPLC, 99+ %, conditionné sous Argon dans des flacons ChemSeal™ refermables, Thermo Scientific Chemicals >