Learn More
Méthyl tert-butyl éther, Honeywell™
Click to view available options
7 L
Spécification
Nom chimique ou matériau | tert-Butyl methyl ether |
CAS | 1634-04-4 |
% max. CAS | 1 |
Point de fusion | -109°C |
Couleur | Incolore |
Densité | 0.74 g/cm3 (20°C) |
Point d’ébullition | 55.3°C (1,013 hPa) |
Point d’éclair | -28°C |
Formule moléculaire | C5H12O |
Quantité | 7 L |