Learn More
Méthyl-tertio-butyl-éther CHROMASOLV™, pour HPLC, ≥99,8 %, Honeywell Riedel-de Haën™
Click to view available options
Quantité:
100 mL
1 L
2 L
2.5 l
4 x 2.5 L
6 x 1 L
Description
- Pour HPLC et synthèse organique
- Solvants polyvalents de haute pureté
- Cohérence élevée d’un lot à l’autre
![TRUSTED_SUSTAINABILITY](/content/dam/fishersci/glyphs/Sustain_Badge.png)
Spécification
Nom chimique ou matériau | Ether tert-Butylméthylique |
Note relative au nom | pour HPLC |
Densité | 0.74 g/ml à 25°C |
Point d’ébullition | 55°C à 56°C |
Quantité | 2.5 l |
Indice de réfraction | n20/D 1.369 |
Formule linéaire | (CH3)3COCH3 |
Beilstein | 1730942 |
Synonyme | méthyl tert-butyl éther, éther méthyl-tert-butylique, éther méthyl t-butylique, éther t-butylméthylique, éther méthyl-tertio-butylique, propane, 2-méthoxy-2-méthyle, 2-méthyl-2-méthoxypropane, methyl-tert-butyl ether, methyl-t-butyl ether, 2-methyl-2-methoxypropane |
SMILES | CC(C)(C)OC |
Afficher plus |
Sécurité et traitement
![compliance-icons](https://webshop.fishersci.com/webfiles/eu/web-flags/GHS02_Extremely_Flammable.png)
![compliance-icons](https://webshop.fishersci.com/webfiles/eu/web-flags/GHS07_Warning.png)
Identifiant produit
- tert-Butyl methyl ether
- Dangers
- Liquide inflammable Catégorie 2
- Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
- H225-Liquide et vapeurs très inflammables.
- H315-Provoque une irritation cutanée.
- P243-Prendre des mesures de précaution contre les décharges électrostatiques.
- P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
- P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
- P308+P313-EN CAS d'exposition prouvée ou suspectée: consulter un médecin.