Learn More
Méthyl tert-butyl éther, 99,9 %, extra pur, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Quantité:
1 L
2.5 l
10 L
Conditionnement:
Flacon en verre
Récipient en plastique
Description
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
Spécification
Spécification
Nom chimique ou matériau | tert-Butyl methyl ether |
Point de fusion | -110.0°C |
Densité | 0.7404g/mL |
Point d’ébullition | 54.0°C to 56.0°C |
Quantité | 10 L |
Point d’éclair | −28°C |
Conditionnement | Récipient en plastique |
Forme physique | Liquide |
Indice de réfraction | 1.3675 to 1.3695 |
Plage de pourcentage du dosage | 99.9% |
Afficher plus |
RUO - Usage exclusivement réservé à la recherche
Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
Méthyl tert-butyl éther, 99,9 %, extra pur, Thermo Scientific Chemicals >
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu