Learn More
tert-butyle 5-bromo-1H-indazole-1-carboxylate, ≥90 %, Thermo Scientific™
Code produit. 10295844
Click to view available options
Quantité:
250 mg
1 g
Conditionnement:
Flacon en verre ambré
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. View return policy
This item is not returnable. View return policy
Chemical Identifiers
CAS 651780-02-8
Formule moléculaire C12H13BrN2O2
Poids moléculaire (g/mol) 297.152
Numéro MDL MFCD08435913
Clé InChI CAQGDWLRIQCXSP-UHFFFAOYSA-N
CID PubChem 22832025
Nom IUPAC tert-butyle 5-bromoindazole-1-carboxylate
SMILES CC(C)(C)OC(=O)N1C2=C(C=C(C=C2)Br)C=N1
Specifications
Nom chimique ou matériau Tert-butyl 5-bromo-1H-indazole-1-carboxylate
% min. CAS 89.5
% max. CAS 100.0
Plage de pourcentage du dosage 90%
Conditionnement Flacon en verre ambré
Quantité 250 mg
Synonyme tert-butyl 5-bromo-1h-indazole-1-carboxylate, 1-boc-5-bromo-indazole, n-boc-5-bromo-1h-indazole, n-boc-5-bromoindazole, 1-boc-5-bromo-1h-indazole, n-boc-5-bromo indazole, 1h-indazole-1-carboxylic acid, 5-bromo-, 1,1-dimethylethyl ester, tert-butyl5-bromo-1h-indazole-1-carboxylate, 1-tert-butoxycarbonyl-5-bromoindazole, 5-bromoindazole-1-carboxylic acid tert-butyl ester
Poids de la formule 297.15
Pourcentage de pureté 90%