Learn More
Tert-butyl 4-(4,4,5,5-tétraméthyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)pipéridine-1-carboxylate, 97 %, Maybridge
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
Spécification
Spécification
Nom chimique ou matériau | tert-Butyl 4-(4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)piperidine-1-carboxylate |
% min. CAS | 97.0 |
Plage de pourcentage du dosage | 97% |
Quantité | 1 g |
Poids de la formule | 311.23 |
Pourcentage de pureté | 97% |