Learn More
Chlorhydrate de tert-Butyl2-aminoisobutyrate, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 15420719
Click to view available options
Quantité:
250 mg
1 g
5 g
tert-Butyl 2-aminoisobutyrate hydrochloride is used as intermediates.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Le chlorhydrate de tert-butyl-2-aminobutyrate est utilisé comme intermédiaire.
Solubilité
Soluble dans l’eau ou dans 1 % d’acide acétique.
Remarques
Stockez-le dans un endroit frais. Garder le récipient bien fermé dans un endroit sec et bien ventilé. Conserver à l’écart des agents oxydants forts et de la chaleur.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 84758-81-6
Formule moléculaire C8H17NO2
Poids moléculaire (g/mol) 159.23
Numéro MDL MFCD00237698
Clé InChI LSVYCJILORYVCD-UHFFFAOYSA-N
Synonyme alpha-aminoisobutyric acid t-butyl ester, h-aib-otbu.hcl, tert-butyl 2-methylalaninate, 2-aminoisobutyric acid t-butyl ester, alanine, 2-methyl-, 1,1-dimethylethyl ester, 2-amino-2-methylpropionic acid tert-butyl ester, h-aib-otbu inverted exclamation mark currencyhcl, t-butyl 2-methylalaninate, 2-methylalanine t-butyl ester, h-alpha-me-ala-otbu . hcl
CID PubChem 7019940
Nom IUPAC tert-butyl2-amino-2-méthylpropanoate
SMILES CC(C)(C)OC(=O)C(C)(C)N
Spécification
Nom chimique ou matériau tert-Butyl 2-aminoisobutyrate hydrochloride
Couleur Blanc
Quantité 5 g
Informations sur la solubilité Soluble in water or 1% acetic acid.
Poids de la formule 195.69
Pourcentage de pureté 98%
Forme physique Poudre