Learn More
Thermo Scientific™ Coupes-tubes Terry Tool
Réalisez des coupes nettes à 90° de tubulures en acier inox de 1/16 in et de 1/8 in utilisées dans votre système HPLC avec les coupe-tubes Thermo Scientific™ Terry Tool.
Marque: Thermo Scientific™ 60182-509
399.49 EUR valable jusqu'au 2025-03-14
Utilisez le code promo "24142" pour bénéficier de cette offre.
Description
Réalisez des coupes nettes à 90° de tubulures en acier inox de 1/16 in et de 1/8 in utilisées dans votre système HPLC avec les coupe-tubes Thermo Scientific™ Terry Tool.
Spécification
Coupe-tube | |
Coupe des tubulures en acier inoxydable de 0,0625 | |
Tubulure en acier inoxydable de 1/16 po |