Learn More
Thermo Scientific™ Coupe-tubes Terry Tool
Réalisez des coupes nettes à 90° de tubulures en acier inox de 1/16 po et de 1/8 po utilisées dans votre système HPLC avec les coupe-tubes Thermo Scientific™ Terry Tool.
Marque: Thermo Scientific™ 60182-510
Description
Réalisez des coupes nettes à 90° de tubulures en acier inox de 1/16 po et de 1/8 po utilisées dans votre système HPLC avec les coupe-tubes Thermo Scientific™ Terry Tool.
Spécification
Coupe-tube | |
Coupe des tubulures en acier inoxydable de 0,125 | |
Tubulure en acier inoxydable de 1/8 po |