Learn More
Honeywell Safety Products™ Gants lourds en tissu éponge
Click to view available options
À utiliser avec : Industrie automobile, verrerie, sidérurgie, métallurgie
Description
- Pour les manipulations mécaniques et thermiques dans la verrerie, la métallurgie et la fonderie.
- 100% gant en coton éponge.
- Gant à 5 doigts pour une meilleure préhension des objets chauds et une dextérité accrue.
- Pouce droit.
- La manchette permet de protéger une grande partie de l’avant-bras.
Spécification
Spécification
Certifications/Conformité | Risques intermédiaires CE de CATÉGORIE II, normes de base EN 420-03 CEE, EN 388-03, risques mécaniques, EN 407-04, risques thermiques, EPI CE de catégorie 2, assurance qualité ISO 9001/2000, numéro de certificat CE 0075/797/162/06/08/0184, numéro d’attestation CE 0075/797/162/06/08/0184 |
Classification | Dextérité :5 |
Couleur | Beige |
Cut Resistance Rating | 3 |
Matériau | Tissu éponge, Coton |
Type de produit | Gants |
Temperature (Metric) Max | 250°C |
À utiliser avec (application) | Industrie automobile, verrerie, sidérurgie, métallurgie |
Indice de perforation | 1 |
Quantité | 6 paires/boîte |