Learn More
3M™ Nomad™ Tapis d’entrée trafic moyen Terra 6050
Click to view available options
Dimensions (L x l):
152 x 91,4 cm
610 x 91,4 cm
180 x 122 cm
610 x 122 cm
Couleur:
Bleu
Gris
Marron
Noir
Rouge
Conditionnement:
1 pièce
1 rouleau
Description
- Tapis d’entrée pour une élimination efficace de la saleté
- Convient aux volumes de trafic moyens
- Capture la saleté pour éviter que celle-ci ne pénètre dans le bâtiment
- Maintient et masque la saleté et le sable, pour que la surface reste propre et nette
- Le tapis avec thibaude réduit les écoulements et, combiné avec les boucles, assure un confort optimal du pied
- Facile à installer
Spécification
Spécification
| Dimensions (L x l) | 152 x 91,4 cm |
| À utiliser avec (application) | Zones à trafic moyen |
| Épaisseur (métrique) | 11 mm |
| Couleur | Gris |
| Longueur (métrique) | 152 cm |
| Matériau | Vinyle |
| Type | Tapis d’entrée |
| Largeur (métrique) | 91,4 cm |